乙酸 glacial ≥99.7%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
BAKR9511-02EA 216 CNY
BAKR9511-02 BAKR9511-05
乙酸 glacial ≥99.7%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
乙酸
分子式: H₃CCOOH
沸点: 118 °C (1013 hPa)
溶点: 17 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036152
CAS号: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN号: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30