MPR新型药品保存箱, PHCbi
供应商: SANYO
MPR-1412-PC MPR-1412R-PC
SANYMPR-1412-PCEA 120610.88 CNY
SANYMPR-1412-PC SANYMPR-1412R-PC
MPR新型药品保存箱, PHCbi
冰箱
PHCbi的大容量药品保存箱可在稳定温度下为临床,制药,生物医学存储和加工提供稳定,可靠的温度控制。 易于使用的功能和设计以及精确的温度控制,可在打开门后快速恢复,从而确保在频繁访问和高室温条件下安全存储。
  • 温度稳定性
  • 温度范围广
  • 快速强大的制冷
  • 循环除霜
  • 无过滤网的冷凝器减少了清洁维护
  • 标准警报和安全功能
  • HFC和HFO混合物(不含CFC)制冷剂和不含CFC的隔热材料
  • 顶装式空气循环风机
这些药品冰箱配置为在存储和过程应用中提供严密的温度控制。 强大的制冷系统可实现快速的温度下降,恢复和对高环境温度的耐受性。 符合SNAP要求的制冷剂和能效有助于提高LEED分数。
MPR系列对库存提供了两种选择。MPR-1412-PC包括8个强度足以容纳散装货物的开放式架子。 MPR1412R-PC配备了10个重型,可完全扩展的漆包钢抽拉式抽屉,可以更方便地取放诸如大瓶或试剂盒之类的存储产品。