MPR系列立式药品保存箱, PHCbi
供应商: SANYO
MPR-722-PC MPR-722R-PC
SANYMPR-722-PCEA 91862.93 CNY
SANYMPR-722-PC SANYMPR-722R-PC
MPR系列立式药品保存箱, PHCbi
冰箱
这些药品保存箱为临床,药品,生物医学存储和处理提供稳定,可靠的温度控制。 开门后的快速恢复功能可确保在频繁进出和高环境条件下安全存储,并消除电动仪器产生的热负荷。
  • 强制空气垂直对流确保温度分布均匀
  • 精确的温度控制
  • 微处理器控制简化了操作
  • 可调式搁板可提供灵活的存储选项
  • 循环除霜功能
  • 使用符合EPA SNAP的制冷剂
使用双鼓风机的强制空气垂直循环确保所有架子或抽屉(从上到下以及从前到后)温度分布均匀。整个箱体顶端到底部,箱内前后每层搁架或抽屉都有循环气流通过,使得开关门后箱内温度能迅速恢复至原来设定的温度。适合药房,诊所和医院等对储存的物品需要频繁存取的使用。 MPR系列药品保存下的温度范围在2至23°C之间,调节增量为1.0°C。 实际内部温度以0.1°C的精度显示在控制面板上。
顶部安装的空气循环鼓风机在腔室内产生环形气流,以在所有搁架提供均匀的温度,从而增强并保护存储产品的活力。 无论放置在何处,所有产品都具有相同的安全温度,以确保所存储产品的可重复性。 微处理控制所有功能。 出厂设置为5°C。 通过软键上的操作即可进行操作设定。 声音和视觉警告指示门微开或温度偏离设定值。 大型易读的LED显示屏可显示实际温度。
SANYMPR-722-PC包括四个坚固耐用的开放式网状搁板,可容纳大量物品。 SANYMPR-722R-PC 配备有耐用的,完全可扩展的彩绘钢抽拉式抽屉,可更方便地取用大瓶或试剂盒等存储产品。 开放式金属丝架是可调的,以允许不同高度的负载(例如大容量存储)或过程设备(例如馏分收集器)。 带抽拉式抽屉的型号提供了一个实用的解决方案,并具有更多的人体工程学优势。
药品保存箱为仪器或设备产生热量的存储和过程应用中提供严密的温度控制。 使用高性能压缩机和组件的强大制冷系统可提供快速的温度下降,恢复和对高环境温度条件的耐受性。 能源效率有助于提高LEED分数并促进全球可持续性。
循环除霜和蒸发器温度传感器系统可确保仅在必要时自动进行除霜,因此无需关闭电源。 除霜过程中温度的不规则升高很小,不会到达温度峰值。蒸发器上的加热装置也同样对外部低温环境导致的箱体内温度降低起到防护作用。