VWR® TopMixer Single-Use Open Top Mixing Systems
供应商: VWR Collection
VWRI734-3358EA 2235398 CNY
VWRI734-3358 VWRI734-3359
VWR® TopMixer Single-Use Open Top Mixing Systems
搅拌器 顶置式电子搅拌器
带顶部混合器的模块化混合系统,可与转鼓配合使用,包括用于一次性生物制药工艺的一次性衬管,并具有集成的配方编程功能。
  • 定制解决方案以满足您的应用需求
  • 多功能设计,可方便扩展
  • 可通过编程自动控制
  • 人体工程设计,一个控制器可以控制所有功能
  • 2种尺寸可选TopMixer 200 - 从50 到 200 L, 或 TopMixer 500 - 从 200 到 560 L
  • 7英寸触摸屏控制系统,实现混合配方的自动化
  • 系统可以定制,以满足您独特的制造规格从平台到配件
  • 与Avantor的全套一次性系统解决方案兼容,包括储液箱内衬和其他配件
混合培养基和缓冲液的一致性和可重复性至关重要,这样可以确保产品质量。Avantor的Top Mixer系统专为当前的良好生产规范(cGMP)生物处理应用程序(包括上游和下游工作流程)而设计,可以简单高效地处理液体或粉末,同时保持最高的可靠性。
触摸屏控制器允许独立操作,数据共享和远程控制的连接性。接近传感器检测手推车和油箱的存在,以验证安全套筒是否正确安装。紧急停止是一项额外的安全功能。高级手推车具有带板载高级运动控制器的伺服驱动器。
TopMixer系统适用于粉末-液体和液体-液体混合应用。非常适合用于培养基制备,最终配制步骤,缓冲液制备,合并和转移,重悬,混合和存储多批次,收获物收集和大量混合。
TopMixer推车和车架由304喷水不锈钢制成。小车有4个带制动器的无尘室旋转轮。混合器随附有相关的美标,欧标,英标和瑞士标插头。
订购须知 可选组件,例如额外的手推车,机架,水箱和叶轮,可用于扩展和定制系统。请联系Avantor客户服务以提出您的定置要求。一次性水箱衬里的尺寸从50到560 L不等,必须单独订购才能完全使用该系统。
Delivery information: TopMixer 200套装包括TopMixer 200框架,带有称重传感器的高级手推车,搅拌叶轮和3个容器(50、100和200L)。TopMixer 500套装包括TopMixer 500框架,带有称重传感器的高级手推车,搅拌叶轮和3个容器(200、300和560L)。