对甲苯磺酸 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
VWRC87098.180EA 96 CNY
VWRC87098.180 VWRC87098.290 VWRC87098.460
对甲苯磺酸 ≥98%, GPR RECTAPUR®
对甲苯磺酸
分子式: C₇H₈O₃S·1H₂O
分子量: 190.22 g/mol
溶点: 102…104 °C
密度: 1.24 g/cm³ (20 °C)
闪点: 180 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00142137
CAS号: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN号: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
现在订购
产品技术规格
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %