qPCR、存储和结晶用密封膜,ThermalSeal RTS™
供应商: VWR Collection
VWRI391-0189EA 6419 CNY
VWRI391-0189 VWRI391-0624 VWRI391-0644
qPCR、存储和结晶用密封膜,ThermalSeal RTS™
密封件 微孔板封板膜和铝箔
50 µm聚烯烃膜,带50 µm惰性封装硅胶。特别适用于即qPCR、存储和蛋白结晶应用。封装硅胶只有压到密封表面时才有粘性,在密封区域释放粘性,在板上每个孔周围形成最强力耐热密封。
  • 高光学清晰度,低自体荧光或无自体荧光
  • 具有化学惰性;除非在极端pH条件下,否则无可提取物;高通量筛选DMSO耐受性
  • 耐热,建议操作温度−80到+105 °C
  • 经认证,无DNase、RNase及核酸
尺寸可置于96孔凸边板边缘内(76,2×133,4 mm)。端部标签可辅助密封膜在板内的定位。