袋,自封式
供应商: VWR Collection
VWRI129-0320EA 472 CNY
VWRI129-0320 VWRI129-0321 VWRI129-0322 VWRI129-0323 VWRI129-0324 VWRI129-0325 VWRI129-0293 VWRI129-0294 VWRI129-0295 VWRI129-0296 VWRI129-0297 VWRI129-0298 VWRI129-0299 VWRI129-0306 VWRI129-0307 VWRI129-0308 VWRI129-0309 VWRI129-0310 VWRI129-0311 VWRI129-0312 VWRI129-0313 VWRI129-0314 VWRI129-0315 VWRI129-0316 VWRI129-0317 VWRI129-0318 VWRI129-0319
袋,自封式
样品袋
用于储存和运输固体样品、管、备件和文件,有带书写区域和无书写区域可选。
  • 可快速实现密封
  • 透明聚乙烯,便于识别袋内的物品
  • 可重复密封,柔韧,抗撕裂
Packaging: 100/bag, 10 bags/case.