卫生口罩,2层非编织PP
供应商: VWR
VWR®
VWRI113-0713EA 0 CNY
VWRI113-0713 VWRI113-0715
卫生口罩,2层非编织PP
口罩 卫生口罩
卫生口罩,鼻桥,双层非编织PP制造。
  • 无乳胶
  • 提供耳挂或扎绳
  • 本产品不是法规(EU)2017/745/ Directive 93/42/EEC所指的医疗或临床用医疗器械
  • 本产品不是法规(EU)2016/425所指的个人防护设备(PPE)
密度:20 g/m²(前层);25 g/m²(后层).