果蝇瓶
供应商: VWR
VWR®
VWRI734-2254EA 0 CNY
VWRI734-2254 VWRI734-2265 VWRI734-2255 VWRI734-2257 VWRI734-2261 VWRI734-2262 VWRI734-2264 VWRI734-2258 VWRI734-2259
果蝇瓶
小瓶
用于 果蝇的存储、处理和运输。
在经过ISO 9001:2000认证的设施中制造。 窄口瓶和宽口瓶采用PP、PS或K树脂制造,并以散装或托盘形式包装。
聚苯乙烯(PS): 该树脂具有类似玻璃的透明度,可非常清晰、易于观察果蝇性别和行为。
聚丙烯(PP),可高温高压灭菌: PP是一种比PS更软的透明树脂。 最适合用于对成本较敏感的实验和观察。
K-树脂: K-树脂是一种高级防刮伤树脂,既具有PS的透明度,又具有PP的柔性。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.