重复性移液管,Stepper
供应商: VWR Collection
VWRI613-0964EA 4782 CNY
VWRI613-0964 VWRI613-1262
重复性移液管,Stepper
移液管和移液器 重复移液管
The Stepper, in combination with VWR® dispenser tips, is a proven system solution for the complete range of dispensing volumes from 1 to 5000 μl.
  • 轻质(105 g) - 适用于长分配系列
  • 设备可靠,设计坚固,磨损件数量极少,因此维护要求低
  • 人机工程学设计,剂量按钮位于设备上部,可单手选择体积、加料和分配
  • 可根据应用的要求,在所需剂量最高精度和最大重复次数之间选择
  • 制造后经过功能和精度测试—只有在符合DIN EN ISO 86551要求的情况下才会授予序列号