六甲基二硅氮烷 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: HMDS
VWRC87078.230EA 982 CNY
VWRC87078.230 VWRC87078.290
六甲基二硅氮烷 ≥98%, GPR RECTAPUR®
六甲基二硅氮烷
分子式: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
分子量: 161.39 g/mol
沸点: 126
溶点: -82
密度: 0.78 g/cm³ (20 °C)
闪点: 6
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008259
CAS号: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN号: 1992
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775