Potassium iodate solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
供应商: VWR Chemicals
VWRC86195.290EA 1087 CNY
VWRC86195.290
Potassium iodate solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Potassium iodate
分子式: KlO₃
分子量: 214 g/mol
溶点: 560
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011406
CAS号: 7758-05-6
Merck Index: 13,07726
现在订购
产品技术规格
Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020