4-(二甲氨基)吡啶 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC87080.180EA
744
CNY
VWRC87080.180
VWRC87080.130
4-(二甲氨基)吡啶 ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(二甲氨基)吡啶
分子式:
C₇H₁₀N₂ 沸点: 195 °C (1013 hPa) 溶点: 109…111 °C 闪点: 124 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006418 CAS号: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN号: 2811 ADR: 6.1,II |
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 111 --> 114 °C |