4-(二甲氨基)吡啶 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87080.180EA 744 CNY
VWRC87080.180 VWRC87080.130
4-(二甲氨基)吡啶 ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(二甲氨基)吡啶
分子式: C₇H₁₀N₂
沸点: 195 °C (1013 hPa)
溶点: 109…111 °C
闪点: 124 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006418
CAS号: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C