N-Ethyldiisopropylamine ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
VWRC87077.230EA 399 CNY
VWRC87077.230 VWRC87077.290 VWRC87077.320 VWRC87077.180
N-Ethyldiisopropylamine ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Ethyldiisopropylamine
分子式: C₈H₁₉N
分子量: 129.25 g/mol
沸点: 127 °C (1013 hPa)
溶点: –50 °C
密度: 0.76 g/cm³ (20 °C)
闪点: 6 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008868
CAS号: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN号: 2733
ADR: 3 (8) II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %