1-癸醇 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
C10 醇, 正癸醇
VWRC87087.290EA
679
CNY
VWRC87087.290
VWRC87087.460
1-癸醇 ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-癸醇
分子式:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH 分子量: 158.28 g/mol 沸点: 230 °C (1013 hPa) 溶点: 7 °C 密度: 0.82634 g/cm³ (20 °C) 闪点: 82 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004747 CAS号: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN号: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,02875 |
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Density (20/4) | 0.829 --> 0.830 |