1-癸醇 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: C10 醇, 正癸醇
VWRC87087.290EA 679 CNY
VWRC87087.290 VWRC87087.460
1-癸醇 ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-癸醇
分子式: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
分子量: 158.28 g/mol
沸点: 230 °C (1013 hPa)
溶点: 7 °C
密度: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
闪点: 82 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004747
CAS号: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN号: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830