γ-丁内酯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 4-羟基丁酸内酯, GBL, γ-羟基丁酸内酯
VWRC87075.320EA 2944 CNY
VWRC87075.320 VWRC87075.460
γ-丁内酯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
γ-丁内酯
分子式: C₄H₆O₂
分子量: 86.09 g/mol
沸点: 204 °C (1013 hPa)
溶点: –44 °C
密度: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
闪点: 104 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005386
CAS号: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.128 --> 1.129
Refractive index (20°C; 589 nm) 1.435 --> 1.436
Water Max. 0.5 %