三聚氰胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对称三氨基三嗪, 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺
125350010 125350050
ACRO125350010EA 0 CNY
ACRO125350010 ACRO125350050
三聚氰胺 99%
三聚氰胺
分子式: C₃H₆N₆
分子量: 126.12 g/mol
溶点: 354 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006055
CAS号: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %