三聚氯氰 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪
110890010 110892500
ACRO110890010EA 0 CNY
ACRO110890010 ACRO110892500
三聚氯氰 99%
三聚氯氰
分子式: C₃Cl₃N₃
沸点: 190 °C (760 mmHg)
溶点: 145…148 °C
密度: 1,92 g/cm³
闪点: >200 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006046
CAS号: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN号: 2670
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive