三聚氰酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
1,3,5-三嗪-2,4,6-三醇, 2,4,6-三羟基-1,3,5-三嗪
181020010
181020250
181022500
ACRO181020010EA
0
CNY
ACRO181020010
ACRO181020250
ACRO181022500
三聚氰酸 98%
三聚氰酸
分子式:
C₃H₃N₃O₃ 溶点: >360 °C 密度: 2,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00082990 CAS号: 108-80-5 EINECS: 203-618-0 Merck Index: 13,02728 |
产品技术规格
Appearance | White to light beige Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
GC | ≥95.0 % |