乙酰丙酮铁(III) 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
119130250
119131000
119132500
ACRO119130250EA
0
CNY
ACRO119130250
ACRO119131000
ACRO119132500
乙酰丙酮铁(III) 99+%
乙酰丙酮铁(III)
分子式:
C₁₅H₂₁FeO₆ 沸点: 100 °C (9,7513 -rr) 溶点: 180…183 °C (dec.) 密度: 5,24 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000020 CAS号: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |
产品技术规格
Appearance | Dark orange to dark red Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
HPLC | ≥94 % |