乙酰丙酮钯(II) (35% Pd)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
197580010 197580050
ACRO197580010EA 0 CNY
ACRO197580010 ACRO197580050
乙酰丙酮钯(II) (35% Pd)
乙酰丙酮钯(II)
分子式: C₁₀H₁₄O₄Pd
沸点: ? 190 °C (1013 hPa)
溶点: 190 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000025
CAS号: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)