乙酰丙酮锰(III) 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
343980050 343980250
ACRO343980050EA 0 CNY
ACRO343980050 ACRO343980250
乙酰丙酮锰(III) 97%
乙酰丙酮锰(III)
分子式: C₁₅H₂₁MnO₆
溶点: 160 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000023
CAS号: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %