氧化钼(VI) 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 三氧化钼
206361000 206365000
ACRO206361000EA 0 CNY
ACRO206361000 ACRO206365000
氧化钼(VI) 99+%
氧化钼(VI)
分子式: MoO₃
分子量: 143.94 g/mol
沸点: 1155 °C (760 mmHg)
溶点: 795 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003469
CAS号: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
Merck Index: 13,06261
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm