六氟磷酸银 98% -6 mesh
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Silver hexafluorophosphate
211120010 211120100
ACRO211120010EA 0 CNY
ACRO211120010 ACRO211120100
六氟磷酸银 98% -6 mesh
六氟磷酸银
分子式: AgF₆P
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003415
CAS号: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN号: 1759
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey-beige Powder
Silver (Ag) ≥41.6 %