四氟硼酸银 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氟硼酸银
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 0 CNY
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
四氟硼酸银 99%
四氟硼酸银
分子式: AgBF₄
溶点: 200 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003408
CAS号: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN号: 3260
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)