N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
204170250 204171000
ACRO204170250EA 0 CNY
ACRO204170250 ACRO204171000
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 99%
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
分子式: C₁₂H₁₃N
分子量: 171.24 g/mol
沸点: 139…140 °C (13 mmHg)
密度: 1.04 g/cm³
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003919
CAS号: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN号: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03301
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %