硫酸亚铈(III) 99.9% (REO,基于稀土氧化物)
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
378660500
378662500
ACRO378660500EA
0
CNY
ACRO378660500
ACRO378662500
硫酸亚铈(III) 99.9% (REO,基于稀土氧化物)
硫酸亚铈(III)
分子式:
Ce₂O₁₂S₃ 密度: 2,89 g/cm³ (20 °C) |
CAS号:
13454-94-9 EINECS: 236-644-6 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Titration Complexometric | 46.0 to 50.0 % (Ce) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |