二叔丁基二硫 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 叔丁基二硫
173620010 173622500
ACRO173620010EA 0 CNY
ACRO173620010 ACRO173622500
二叔丁基二硫 98%
二叔丁基二硫
分子式: C₈H₁₈S₂
分子量: 178.36 g/mol
沸点: 198…204 °C (760 mmHg)
溶点: –5 °C
密度: 0.93 g/cm³
闪点: 67 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008838
CAS号: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN号: 3334
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %