六氟磷酸铵 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
202320250 202321000 202320050
ACRO202320250EA 0 CNY
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050
六氟磷酸铵 99%, pure
六氟磷酸铵
分子式: H₄F₆NP
溶点: 198 °C (dec.)
密度: 2,18 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064642
CAS号: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN号: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00557
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %