四丙基高钌酸铵
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
TPAP
378390010
378392500
ACRO378390010EA
0
CNY
ACRO378390010
ACRO378392500
四丙基高钌酸铵
四丙基高钌酸铵
分子式:
C₁₂H₂₈NO₄Ru 分子量: 351.43 g/mol 溶点: 160 °C (dec.) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00074914 CAS号: 114615-82-6 UN号: 1479 ADR: 5.1 II |
产品技术规格
Appearance | Black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Ruthenium (Ru) | ≥27.7 % |