肉豆蔻基三甲基溴化铵 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三甲基(十四烷基)溴化铵, 十四烷基三甲基溴化铵
229370050 229371000 229375000
ACRO229370050EA 0 CNY
ACRO229370050 ACRO229371000 ACRO229375000
肉豆蔻基三甲基溴化铵 99%
肉豆蔻基三甲基溴化铵
分子式: C₁₇H₃₈BrN
分子量: 336.394 g/mol
溶点: 245…250 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011770
CAS号: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN号: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06419
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 250 °C
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %