叔丁基(氯)二甲基硅烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TBDMSCl, 叔丁基二甲基氯硅烷, 叔丁基二甲基硅基氯
183930050 183930250 183931000 183935000
ACRO183930050EA 0 CNY
ACRO183930050 ACRO183930250 ACRO183931000 ACRO183935000
叔丁基(氯)二甲基硅烷 98%
叔丁基(氯)二甲基硅烷
分子式: C₆H₁₅ClSi
沸点: 125 °C (1013 hPa)
溶点: 85…91 °C
密度: 0,87 g/cm³
闪点: 22 °C
MDL编号: MFCD00000501
CAS号: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN号: 2921
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %