Sand 40-100 mesh, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
370940010 370940050
ACRO370940010EA 0 CNY
ACRO370940010 ACRO370940050
Sand 40-100 mesh, 纯净
Sand
分子式: SiO₂
沸点: 2230 °C
溶点: 1610 °C
密度: ~ 2,6 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011232
CAS号: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical