4-氨基安替比林, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 氨基安替比林, 4-氨基-2,3-二甲基-1-苯基-3-吡唑啉-5-酮
VWRC21160.185EA 2179 CNY
VWRC21160.185
4-氨基安替比林, TECHNICAL
4-氨基安替比林
分子式: C₁₁H₁₃N₃O
分子量: 203.24 g/mol
溶点: 107…109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003145
CAS号: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test