1-乙酰基-1-环己烯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-1-cyclohexene, Cyclohex-1-enylmethylketone, 1-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanone
102500050 102500250
ACRO102500050EA 0 CNY
ACRO102500050 ACRO102500250
1-乙酰基-1-环己烯 97%
1-乙酰基-1-环己烯
分子式: C₈H₁₂O
分子量: 124.18 g/mol
沸点: 202
溶点: 73 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 65 °C
MDL编号: MFCD00001547
CAS号: 932-66-1
EINECS: 213-256-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %