环己酮肟 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
111201000 111205000
ACRO111201000EA 0 CNY
ACRO111201000 ACRO111205000
环己酮肟 97%
环己酮肟
分子式: C₆H₁₁NO
沸点: 206 °C (1013 hPa)
溶点: 88…92 °C
密度: 1,13 g/cm³ (20 °C)
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001660
CAS号: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
UN号: 1325
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %