氧化环己烯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
111211000 111215000
ACRO111211000EA 0 CNY
ACRO111211000 ACRO111215000
氧化环己烯 98%
氧化环己烯
分子式: C₆H₁₀O
沸点: 129 °C (1013 hPa)
溶点: –40 °C
密度: 0,97 g/cm³
闪点: 27 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005162
CAS号: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes