四氯-1,4-苯醌 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
213561000 213562500 213565000
ACRO213561000EA 0 CNY
ACRO213561000 ACRO213562500 ACRO213565000
四氯-1,4-苯醌 99%
四氯-1,4-苯醌
分子式: C₆Cl₄O₂
沸点: 270 °C (1013 hPa)
溶点: >290 °C
密度: 1,97 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001594
CAS号: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02088
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %