2-叔丁基-4-甲基苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-叔丁基对甲酚
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 0 CNY
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-叔丁基-4-甲基苯酚 99%
2-叔丁基-4-甲基苯酚
分子式: C₁₁H₁₆O
分子量: 164.25 g/mol
沸点: 244
溶点: 50…53 °C
闪点: 105 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002381
CAS号: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN号: 2430
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %