1,3-二苯基-1,3-丙二酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
112600250
112601000
ACRO112600250EA
0
CNY
ACRO112600250
ACRO112601000
1,3-二苯基-1,3-丙二酮 98%
1,3-二苯基-1,3-丙二酮
分子式:
(C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅) 沸点: 219…221 °C (18 mmHg) 溶点: 75…79 °C 密度: 0,8 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003085 CAS号: 120-46-7 EINECS: 204-398-9 Merck Index: 13,03033 |
产品技术规格
Appearance | Yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 79 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |