二苯乙腈 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2-Diphenylacetonitrile
150361000 150365000
ACRO150361000EA 0 CNY
ACRO150361000 ACRO150365000
二苯乙腈 99+%
二苯乙腈
分子式: (C₆H₅)₂CHCN
沸点: 181 °C (12 mmHg)
溶点: 73…76 °C
密度: 1,182 g/cm³ (20 °C)
闪点: 120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001862
CAS号: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 13,03348
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %