苯甲醛二甲缩醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: α,α-二甲氧基甲苯
209791000 209792500
ACRO209791000EA 0 CNY
ACRO209791000 ACRO209792500
苯甲醛二甲缩醛 98%
苯甲醛二甲缩醛
分子式: C₉H₁₂O₂
沸点: 87…89 °C (18 mmHg)
密度: 1,01 g/cm³
闪点: 69 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008491
CAS号: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %