香草乙酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 香草乙酮, 乙酰香草酮, 4′-羟基-3′-甲氧基苯乙酮
102420250 102421000
ACRO102420250EA 0 CNY
ACRO102420250 ACRO102421000
香草乙酮 98%
香草乙酮
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.18 g/mol
沸点: 295…300 °C (760 mmHg)
溶点: 112…116 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008747
CAS号: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %