4-(氯甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C1283-25G C1283-500G
TCIAC1283-25GEA 0 CNY
TCIAC1283-25G TCIAC1283-500G
4-(氯甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-(氯甲基)苯甲酰氯
分子式: C₈H₆Cl₂O
沸点: 276 °C (1013 hPa)
溶点: 30…31 °C
密度: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00053224
CAS号: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&vid=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency