甲基苯基砜 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Methyl phenyl sulphone
353040050 353040250
ACRO353040050EA 0 CNY
ACRO353040050 ACRO353040250
甲基苯基砜 99%
甲基苯基砜
分子式: C₇H₈O₂S
分子量: 156.21 g/mol
溶点: 85…88 °C
MDL编号: MFCD00014741
CAS号: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥98.5 %