苯基溴化硒 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Benzeneselenyl bromide, 苯硒基溴化物
223060050 223060250
ACRO223060050EA 0 CNY
ACRO223060050 ACRO223060250
苯基溴化硒 98%
苯基溴化硒
分子式: (C₆H₅)SeBr
沸点: 107…108 °C (15 mmHg)
溶点: 60…62 °C
密度: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
MDL编号: MFCD00000047
CAS号: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
UN号: 2928
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark brown to black Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %