5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸), Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: DTNB, Ellman 试剂, 二硫代硝基苯甲酸, 6,6′-二硝基-3,3′-二硫代苯甲酸, 双(3-羧基-4-硝基苯基)二硫
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8130-25G D8130-5G
SIALD8130-25GEA 0 CNY
SIALD8130-25G SIALD8130-5G
5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸), Sigma-Aldrich®
5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸)
分子式: C₁₄H₈N₂O₈S₂
分子量: 396.36 g/mol
溶点: 240…244 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007140
CAS号: 69-78-3
EINECS: 200-714-4