间苯二甲酸二甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 0 CNY
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
间苯二甲酸二甲酯 99%
间苯二甲酸二甲酯
分子式: C₁₀H₁₀O₄
沸点: 124 °C (16hPa)
溶点: >66 °C
密度: 1,186 g/cm³ (25 °C)
闪点: 138 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008433
CAS号: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %