3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 没食子酸甲酯
243460050 243460500
ACRO243460050EA 0 CNY
ACRO243460050 ACRO243460500
3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯 99%
3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₈O₅
分子量: 184.15 g/mol
沸点: 450
溶点: 199…203 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002194
CAS号: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %