正丙醇锆 ∼70% in 1-propanol
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 四丙醇锆盐
Z0017-100G Z0017-25G
TCIAZ0017-100GEA 0 CNY
TCIAZ0017-100G TCIAZ0017-25G
正丙醇锆 ∼70% in 1-propanol
正丙醇锆
分子式: C₁₂H₂₈O₄Zr
分子量: 327.58 g/mol
闪点: 28°C
MDL编号: MFCD00015307
CAS号: 23519-77-9
EINECS: 245-711-9
UN号: 1274
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 70.0 to 75.0 w/w%